missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TYMP Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | TYMP Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAPPAPGDFS GEGSQGLPDP SPEPKQLPEL IRMKRDGGRL SEADIRGFVA AVVNGSAQGA QIGAMLMAIR LRGMDLEETS VLTQALAQSG QQLEWPEAWR QQLVDKHSTG GVGDKVSLVL APALAACGCK VPMISGRGLG HTGGTLDKLE SIPGFNVIQS PEQMQVLLDQ AGCCIVGQSE QLVPADGILY AARDVTATVD SLPLITASIL SKKLVEGLSA LVVDVKFGGA AVFPNQEQAR ELAKTLVGVG ASLGLRVAAA LTAMDKPLGR CVGHALEVEE ALLCMDGAGP PDLRDLVTTL GGALLWLSGH AGTQAQGAAR VAAALDDGSA LGRFERMLAA QGVDPGLARA LCSGSPAERR QLLPRAREQE ELLAPADGTV ELVRALPLAL VLHELGAGRS RAGEPLRLGV GAELLVDVGQ RLRRGTPWLR VHRDGPALSG PQSRALQEAL VLSDRAPFAA PSPFAELVLP PQQ |
| Tampón | The TYMP solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido