Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tubulin polymerization-promoting Protein
Código de producto. 16016130
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16016130
Marca: enQuireBio™ QP6830ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tubulin polymerization-promoting protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_008961.1
ID de gen (Entrez) 11076
Nombre Tubulin polymerization-promoting Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TPPP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MADKAKPAKA ANRTPPKSPG DPSKDRAAKR LSLESEGAGE GAAASPELSA LEEAFRRFAV HGDARATGRE MHGKNWSKLC KDCQVIDGRN VTVTDVDIVF SKIKGKSCRT ITFEQFQEAL EELAKKRFKD KSSEEAVREV HRLIEGKAPI ISGVTKAISS PTVSRLTDTT KFTGSHKERF DPSGKGKGKA GRVDLVDESG YVSGYKHAGT YDQKVQGGK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.