Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tubulin beta-2A chain Protein
Código de producto. 16046280
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Unit Size:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Product Code. Cantidad unitSize
16046280 100 μg 100 microgramos
16056280 10 μg 10 microgramos
16096280 50 μg 50 microgramos
16076280 200 μg 200 microgramos
16086280 500 μg 500 microgramos
16066280 1 mg 1 miligramo
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16046280
Brand: enQuireBio™ QP6852ec100ug
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tubulin beta-2A chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001060.1
ID de gen (Entrez) 7280
Nombre Tubulin beta-2A chain Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TUBB2A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MREIVHIQAG QCGNQIGAKF WEVISDEHGI DPTGSYHGDS DLQLERINVY YNEAAGNKYV PRAILVDLEP GTMDSVRSGP FGQIFRPDNF VFGQSGAGNN WAKGHYTEGA ELVDSVLDVV RKESESCDCL QGFQLTHSLG GGTGSGMGTL LISKIREEYP DRIMNTFSVM PSPKVSDTVV EPYNATLSVH QLVENTDETY SIDNEALYDI CFRTLKLTTP TYGDLNHLVS ATMSGVTTCL RFPGQLNADL RKLAVNMVPF PRLHFFMPGF APLTSRGSQQ YRALTVPELT QQMFDSKNMM AACDPRHGRY LTVAAIFRGR MSMKEVDEQM LNVQNKNSSY FVEWIPNNVK TAVCDIPPRG LKMSATFIGN STAIQELFKR ISEQFTAMFR RKAFLHWYTG EGMDEMEFTE AESNMNDLVS EYQQYQDATA DEQGEFEEEE GEDEA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.