Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSSK2 Protein
Código de producto. 15944849
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15944849
Marca: enQuireBio™ QP138322ug
A cDNA sequence encoding the TSSK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 23617
Nombre TSSK2 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen TSSK2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDDATVL RKKGYIVGIN LGKGSYAKVK SAYSERLKFN VAVKIIDRKK TPTDFVERFL PREMDILATV NHGSIIKTYE IFETSDGRIY IIMELGVQGD LLEFIKCQGA LHEDVARKMF RQLSSAVKYC HDLDIVHRDL KCENLLLDKD FNIKLSDFGF SKRCLRDSNG RIILSKTFCG SAAYAAPEVL QSIPYQPKVY DIWSLGVILY IMVCGSMPYD DSDIRKMLRI QKEHRVDFPR SKNLTCECKD LIYRMLQPDV SQRLHIDEIL SHSWLQPPKP KATSSASFKR EGEGKYRAEC KLDTKTGLRP DHRPDHKLGA KTQHRLLVVP ENENRMEDRL AETSRAKDHH ISGAEVGKAS T
Tampón TSSK2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.