Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSLP Protein
Código de producto. 16026250
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
16026250 20 μg 20 microgramos
16036250 50 μg 50 microgramos
16016250 100 μg 100 microgramos
3 missing translation for 'options'
Código de producto. 16026250
Marca: enQuireBio™ QP6845ma20ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TSLP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_149024.1
ID de gen (Entrez) 85480
Nombre TSLP Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TSLP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Mammal
Etiqueta de proteína His
Secuencia YDFTNCDFEK IKAAYLSTIS KDLITYMSGT KSTEFNNTVS CSNRPHCLTE IQSLTFNPTA GCASLAKEMF AMKTKAALAI WCPGYSETQI NATQAMKKRR KRKVTTNKCL EQVSQLQGLW RRFNRPLLKQ Q
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.