missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TSLP Protein

Código de producto. 15905859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15905859 1 mg 1 miligramo
15915859 500 μg 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15905859

Marca: enQuireBio™ QP52891mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Número de acceso NP_149024.1
ID de gen (Entrez) 85480
Nombre TSLP Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen TSLP
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MYDFTNCDFE KIKAAYLSTI SKDLITYMSG TKSTEFNNTV SCSNRPHCLT EIQSLTFNPT AGCASLAKEM FAMKTKAALA IWCPGYSETQ INATQAMKKR RKRKVTTNKC LEQVSQLQGL WRRFNRPLLK QQ
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.