Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSLP Protein
Código de producto. 16056240
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16056240 100 μg 100 microgramos
16066240 10 μg 10 microgramos
16006250 50 μg 50 microgramos
16086240 200 μg 200 microgramos
16096240 500 μg 500 microgramos
16076240 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16056240
Marca: enQuireBio™ QP6845ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TSLP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_149024.1
ID de gen (Entrez) 85480
Nombre TSLP Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TSLP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia YDFTNCDFEK IKAAYLSTIS KDLITYMSGT KSTEFNNTVS CSNRPHCLTE IQSLTFNPTA GCASLAKEMF AMKTKAALAI WCPGYSETQI NATQAMKKRR KRKVTTNKCL EQVSQLQGLW RRFNRPLLKQ Q
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.