missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSLP Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_149024.1 |
| ID de gen (Entrez) | 85480 |
| Nombre | TSLP Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | TSLP |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido