Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSLP Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_149024.1 |
| ID de gen (Entrez) | 85480 |
| Nombre | TSLP Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | TSLP |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |