Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TSH alpha/beta Heterodimer Protein
Código de producto. 18308797
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación unitSize
18308797 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18391418 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18308797 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4610TH010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Human TSH alpha/beta Heterodimer Protein is derived from CHO. The Recombinant Human TSH alpha/beta Heterodimer Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 7252
Peso molecular 10.2 kDa (TSH alpha), 13.5 kDa (TSH beta)
Nombre TSH alpha/beta
Cantidad 10 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human TSH alpha/beta Heterodimer protein, (N-terminus)Human TSH alpha (Ala25-Ser116) Accession &Num; P01215 Human TSH beta (Phe21-Val138) Accession &Num; P01222 (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Noncovalently-linked heterodimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Grado de pureza o calidad 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.