Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSG Protein
Código de producto. p-7148711
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15975508
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP1090010ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A cDNA sequence encoding the TSG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
ID de gen (Entrez) 57045
Nombre TSG Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen TWSG1
Actividad biológica The ED50, as measured by its ability to inhibit alkaline phosphatase production induced by rHuBMP-6 in mouse ATDC5 cells, is less than 16microg/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia CNKALCASDV SKCLIQELCQ CRPGEGNCSC CKECMLCLGA LWDECCDCVG MCNPRNYSDT PPTSKSTVEE LHEPIPSLFR ALTEGDTQLN WNIVSFPVAE ELSHHENLVS FLETVNQPHH QNVSVPSNNV HAPYSSDKEH MCTVVYFDDC MSIHQCKISC ESMGASKYRW FHNACCECIG PECIDYGSKT VKCMN CMF
Tampón Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in PBS.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt