missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TSG Protein

Código de producto. 15995508
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15995508

Marca: enQuireBio™ QP1090050ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the TSG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 57045
Nombre TSG Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen TWSG1
Actividad biológica The ED50, as measured by its ability to inhibit alkaline phosphatase production induced by rHuBMP-6 in mouse ATDC5 cells, is less than 16microg/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia CNKALCASDV SKCLIQELCQ CRPGEGNCSC CKECMLCLGA LWDECCDCVG MCNPRNYSDT PPTSKSTVEE LHEPIPSLFR ALTEGDTQLN WNIVSFPVAE ELSHHENLVS FLETVNQPHH QNVSVPSNNV HAPYSSDKEH MCTVVYFDDC MSIHQCKISC ESMGASKYRW FHNACCECIG PECIDYGSKT VKCMN CMF
Tampón Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in PBS.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado