Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_005642.1 |
| ID de gen (Entrez) | 6999 |
| Nombre | Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Tdo2 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |