Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
Código de producto. 16025720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16025720 50 μg 50 microgramos
16085710 10 μg 10 microgramos
16075710 100 μg 100 microgramos
16005720 200 μg 200 microgramos
16015720 500 μg 500 microgramos
16095710 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16025720
Marca: enQuireBio™ QP6770ye50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tryptophan 2,3-dioxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_005642.1
ID de gen (Entrez) 6999
Nombre Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Tdo2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSGCPFLGNN FGYTFKKLPV EGSEEDKSQT GVNRASKGGL IYGNYLHLEK VLNAQELQSE TKGNKIHDEH LFIITHQAYE LWFKQILWEL DSVREIFQNG HVRDERNMLK VVSRMHRVSV ILKLLVQQFS ILETMTALDF NDFREYLSPA SGFQSLQFRL LENKIGVLQN MRVPYNRRHY RDNFKGEENE LLLKSEQEKT LLELVEAWLE RTPGLEPHGF NFWGKLEKNI TRGLEEEFIR IQAKEESEEK EEQVAEFQKQ KEVLLSLFDE KRHEHLLSKG ERRLSYRALQ GALMIYFYRE EPRFQVPFQL LTSLMDIDSL MTKWRYNHVC MVHRMLGSKA GTGGSSGYHY LRSTVSDRYK VFVDLFNLST YLIPRHWIPK MNPTIHKFLY TAEYCDSSYF SSDESD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.