Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tryptase beta-2 Protein
Código de producto. 16096140
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16096140 100 μg 100 microgramos
16006150 10 μg 10 microgramos
16046150 50 μg 50 microgramos
16026150 200 μg 200 microgramos
16036150 500 μg 500 microgramos
16016150 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16096140 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6832ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tryptase beta-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003285.2
ID de gen (Entrez) 64499
Nombre Tryptase beta-2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TPSB2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia IVGGQEAPRS KWPWQVSLRV HGPYWMHFCG GSLIHPQWVL TAAHCVGPDV KDLAALRVQL REQHLYYQDQ LLPVSRIIVH PQFYTAQIGA DIALLELEEP VNVSSHVHTV TLPPASETFP PGMPCWVTGW GDVDNDERLP PPFPLKQVKV PIMENHICDA KYHLGAYTGD DVRIVRDDML CAGNTRRDSC QGDSGGPLVC KVNGTWLQAG VVSWGEGCAQ PNRPGIYTRV TYYLDWIHHY VPKKP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.