Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tropomodulin-4 Protein
Código de producto. 16019170
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16019170 1 mg 1 miligramo
16009170 10 μg 10 microgramos
16049170 50 μg 50 microgramos
16099160 100 μg 100 microgramos
16029170 200 μg 200 microgramos
16039170 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16019170 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7523ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tropomodulin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_037485.2
ID de gen (Entrez) 29765
Nombre Tropomodulin-4 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TMOD4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSSYQKELEK YRDIDEDEIL RTLSPEELEQ LDCELQEMDP ENMLLPAGLR QRDQTKKSPT GPLDREALLQ YLEQQALEVK ERDDLVPFTG EKKGKPYIQP KREIPAEEQI TLEPELEEAL AHATDAEMCD IAAILDMYTL MSNKQYYDAL CSGEICNTEG ISSVVQPDKY KPVPDEPPNP TNIEEILKRV RSNDKELEEV NLNNIQDIPI PMLSELCEAM KANTYVRSFS LVATRSGDPI ANAVADMLRE NRSLQSLNIE SNFISSTGLM AVLKAVRENA TLTELRVDNQ RQWPGDAVEM EMATVLEQCP SIVRFGYHFT QQGPRARAAQ AMTRNNELRR QQKKR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.