Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tropomodulin-1 Protein
Código de producto. 16095990
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16095990 100 μg 100 microgramos
16006000 10 μg 10 microgramos
16046000 50 μg 50 microgramos
16026000 200 μg 200 microgramos
16036000 500 μg 500 microgramos
16016000 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16095990 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6809ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tropomodulin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001159588.1
ID de gen (Entrez) 7111
Nombre Tropomodulin-1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TMOD1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSYRRELEKY RDLDEDEILG ALTEEELRTL ENELDELDPD NALLPAGLRQ KDQTTKAPTG PFKREELLDH LEKQAKEFKD REDLVPYTGE KRGKVWVPKQ KPLDPVLESV TLEPELEEAL ANASDAELCD IAAILGMHTL MSNQQYYQAL SSSSIMNKEG LNSVIKPTQY KPVPDEEPNS TDVEETLERI KNNDPKLEEV NLNNIRNIPI PTLKAYAEAL KENSYVKKFS IVGTRSNDPV AYALAEMLKE NKVLKTLNVE SNFISGAGIL RLVEALPYNT SLVEMKIDNQ SQPLGNKVEM EIVSMLEKNA TLLKFGYHFT QQGPRLRASN AMMNNNDLVR KRRLADLTGP IIPKCRSGV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.