Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tripartite motif-containing protein 1
Código de producto. 16022841
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16022841
Marca: enQuireBio™ QP8134ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tripartite motif-containing protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_149023.2
ID de gen (Entrez) 85363
Nombre Tripartite motif-containing protein 1
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TRIM5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-B2M
Secuencia MASGILVNVK EEVTCPICLE LLTQPLSLDC GHSFCQACLT ANHKKSMLDK GESSCPVCRI SYQPENIRPN RHVANIVEKL REVKLSPEGQ KVDHCARHGE KLLLFCQEDG KVICWLCERS QEHRGHHTFL TEEVAREYQV KLQAALEMLR QKQQEAEELE ADIREEKASW KTQIQYDKTN VLADFEQLRD ILDWEESNEL QNLEKEEEDI LKSLTNSETE MVQQTQSLRE LISDLEHRLQ GSVMELLQGV DGVIKRTENV TLKKPETFPK NQRRVFRAPD LKGMLEVFRE LTDVRRYWVD VTVAPNNISC AVISEDKRQV SSPKPQIIYG ARGTRYQTFV NFNYCTGILG SQSITSGKHY WEVDVSKKTA WILGVCAGFQ PDAMCNIEKN ENYQPKYGYW VIGLEEGVKC SAFQDSSFHT PSVPFIVPLS VIICPDRVGV FLDYEACTVS FFNITNHGFL IYKFSHCSFS QPVFPYLNPR KCGVPMTLCS PSS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.