Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tripartite motif-containing protein 1
Código de producto. 16012841
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16012841 10 μg 10 microgramos
16052841 50 μg 50 microgramos
16002841 100 μg 100 microgramos
16032841 200 μg 200 microgramos
16042841 500 μg 500 microgramos
16022841 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16012841
Marca: enQuireBio™ QP8134ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tripartite motif-containing protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_149023.2
ID de gen (Entrez) 85363
Nombre Tripartite motif-containing protein 1
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TRIM5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-B2M
Secuencia MASGILVNVK EEVTCPICLE LLTQPLSLDC GHSFCQACLT ANHKKSMLDK GESSCPVCRI SYQPENIRPN RHVANIVEKL REVKLSPEGQ KVDHCARHGE KLLLFCQEDG KVICWLCERS QEHRGHHTFL TEEVAREYQV KLQAALEMLR QKQQEAEELE ADIREEKASW KTQIQYDKTN VLADFEQLRD ILDWEESNEL QNLEKEEEDI LKSLTNSETE MVQQTQSLRE LISDLEHRLQ GSVMELLQGV DGVIKRTENV TLKKPETFPK NQRRVFRAPD LKGMLEVFRE LTDVRRYWVD VTVAPNNISC AVISEDKRQV SSPKPQIIYG ARGTRYQTFV NFNYCTGILG SQSITSGKHY WEVDVSKKTA WILGVCAGFQ PDAMCNIEKN ENYQPKYGYW VIGLEEGVKC SAFQDSSFHT PSVPFIVPLS VIICPDRVGV FLDYEACTVS FFNITNHGFL IYKFSHCSFS QPVFPYLNPR KCGVPMTLCS PSS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.