Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane protein 14B Protein
Código de producto. p-7153647
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16005970
Marca: enQuireBio™ QP6804ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane protein 14B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001121183.1
ID de gen (Entrez) 81853
Nombre Transmembrane protein 14B Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TMEM14B
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MEKPLFPLVP LHWFGFGYTA LVVSGGIVGY VKTGSVPSLA AGLLFGSLAG LGAYQLYQDP RNVWGFLAAT SVTFVGVMGM RSYYYGKFMP VGLIAGASLL MAAKVGVRML MTSD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.