Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane protein 14B Protein
Código de producto. 16095960
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16095960 100 μg 100 microgramos
16005970 10 μg 10 microgramos
16045970 50 μg 50 microgramos
16025970 200 μg 200 microgramos
16035970 500 μg 500 microgramos
16015970 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16095960 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6804ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane protein 14B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001121183.1
ID de gen (Entrez) 81853
Nombre Transmembrane protein 14B Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TMEM14B
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MEKPLFPLVP LHWFGFGYTA LVVSGGIVGY VKTGSVPSLA AGLLFGSLAG LGAYQLYQDP RNVWGFLAAT SVTFVGVMGM RSYYYGKFMP VGLIAGASLL MAAKVGVRML MTSD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.