Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane 4 L6 family member 1 Protein
Código de producto. p-7155726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16088301 10 μg 10 microgramos
16028311 50 μg 50 microgramos
16078301 100 μg 100 microgramos
16008311 200 μg 200 microgramos
16018311 500 μg 500 microgramos
16098301 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16088301
Marca: enQuireBio™ QP9438ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane 4 L6 family member 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055035.1
ID de gen (Entrez) 4071
Nombre Transmembrane 4 L6 family member 1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TM4SF1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia LAEGPLCLDS LGQWNYTFAS TEGQYLLDTS TWSECTEPKH IVEWNVS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.