Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane 4 L6 family member 1 Protein
Código de producto. 16018311
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16018311
Marca: enQuireBio™ QP9438ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane 4 L6 family member 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055035.1
ID de gen (Entrez) 4071
Nombre Transmembrane 4 L6 family member 1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TM4SF1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia LAEGPLCLDS LGQWNYTFAS TEGQYLLDTS TWSECTEPKH IVEWNVS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.