Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional regulator ERG Protein
Código de producto. 16087681
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16087681 100 μg 100 microgramos
16097681 10 μg 10 microgramos
16037691 50 μg 50 microgramos
16017691 200 μg 200 microgramos
16027691 500 μg 500 microgramos
16007691 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16087681
Marca: enQuireBio™ QP9126ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional regulator ERG, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001129626.1
ID de gen (Entrez) 2078
Nombre Transcriptional regulator ERG Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ERG
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MIQTVPDPAA HIKEALSVVS EDQSLFECAY GTPHLAKTEM TASSSSDYGQ TSKMSPRVPQ QDWLSQPPAR VTIKMECNPS QVNGSRNSPD ECSVAKGGKM VGSPDTVGMN YGSYMEEKHM PPPNMTTNER RVIVPADPTL WSTDHVRQWL EWAVKEYGLP DVNILLFQNI DGKELCKMTK DDFQRLTPSY NADILLSHLH YLRETPLPHL TSDDVDKALQ NSPRLMHARN TGGAAFIFPN TSVYPEATQR ITTRPDLPYE PPRRSAWTGH GHPTPQSKAA QPSPSTVPKT EDQRPQLDPY QILGPTSSRL ANPGSGQIQL WQFLLELLSD SSNSSCITWE GTNGEFKMTD PDEVARRWGE RKSKPNMNYD KLSRALRYYY DKNIMTKVHG KRYAYKFDFH GIAQALQPHP PESSLYKYPS DLPYMGSYHA HPQKMNFVAP HPPALPVTSS SFFAAPNPYW NSPTGGIYPN TRLPTSHMPS HLGTYY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.