Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription intermediary factor 1-alpha Protein
Código de producto. 16076220
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16076220 100 μg 100 microgramos
16086220 10 μg 10 microgramos
16026230 50 μg 50 microgramos
16006230 200 μg 200 microgramos
16016230 500 μg 500 microgramos
16096220 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16076220
Marca: enQuireBio™ QP6842ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription intermediary factor 1-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003843.3
ID de gen (Entrez) 8805
Nombre Transcription intermediary factor 1-alpha Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TRIM24
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia KKKTEGLVKL TPIDKRKCER LLLFLYCHEM SLAFQDPVPL TVPDYYKIIK NPMDLSTIKK RLQEDYSMYS KPEDFVADFR LIFQNCAEFN EPDSEVANAG IKLENYFEEL LKNLYPEKRF PK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.