Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription intermediary factor 1-alpha Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_003843.3 |
| ID de gen (Entrez) | 8805 |
| Nombre | Transcription intermediary factor 1-alpha Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | TRIM24 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |