Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription factor BTF3 Protein
Código de producto. 16014341
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16014341 10 μg 10 microgramos
16054341 50 μg 50 microgramos
16004341 100 μg 100 microgramos
16034341 200 μg 200 microgramos
16044341 500 μg 500 microgramos
16024341 1 mg 1 miligramo
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16014341
Brand: enQuireBio™ QP8384ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription factor BTF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001032726.1
ID de gen (Entrez) 689
Nombre Transcription factor BTF3 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BTF3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia TIMNQEKLAK LQAQVRIGGK GTARRKKKVV HRTATADDKK LQFSLKKLGV NNISGIEEVN MFTNQGTVIH FNNPKVQASL AANTFTITGH AETKQLTEML PSILNQLGAD SLTSLRRLAE ALPKQSVDGK APLATGEDDD DEVPDLVENF DEASKNEAN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.