Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription factor 7-like 2 Protein
Código de producto. 16033371
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16033371 50 μg 50 microgramos
16093361 10 μg 10 microgramos
16083361 100 μg 100 microgramos
16013371 200 μg 200 microgramos
16023371 500 μg 500 microgramos
16003371 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16033371 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8221ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription factor 7-like 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001139746.1
ID de gen (Entrez) 6934
Nombre Transcription factor 7-like 2 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TCF7L2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MPQLNGGGGD DLGANDELIS FKDEGEQEEK SSENSSAERD LADVKSSLVN ESETNQNSSS DSEAERRPPP RSESFRDKSR ESLEEAAKRQ DGGLFKGPPY PGYPFIMIPD LTSPYLPNGS LSPTARTLHF QSGSTHYSAY KTIEHQIAVQ YLQMKWPLLD VQAGSLQSRQ ALKDARSPSP AHIVSNKVPV VQHPHHVHPL TPLITYSNEH FTPGNPPPHL PADVDPKTGI PRPPHPPDIS PYYPLSPGTV GQIPHPLGWL VPQQGQPVYP ITTGGFRHPY PTALTVNASM SRFPPHMVPP HHTLHTTGIP HPAIVTPTVK QESSQSDVGS LHSSKHQDSK KEEEKKKPHI KKPLNAFMLY MKEMRAKVVA ECTLKESAAI NQILGRRWHA LSREEQAKYY ELARKERQLH MQLYPGWSAR DNYGKKKKRK RDKQPGETNE HSECFLNPCL SLPPIT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.