Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcobalamin-1 Protein
Código de producto. 16015700
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16015700 1 mg 1 miligramo
16005700 10 μg 10 microgramos
16045700 50 μg 50 microgramos
16095690 100 μg 100 microgramos
16025700 200 μg 200 microgramos
16035700 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16015700
Marca: enQuireBio™ QP6769ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcobalamin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001053.2
ID de gen (Entrez) 6947
Nombre Transcobalamin-1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TCN1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia EICEVSEENY IRLKPLLNTM IQSNYNRGTS AVNVVLSLKL VGIQIQTLMQ KMIQQIKYNV KSRLSDVSSG ELALIILALG VCRNAEENLI YDYHLIDKLE NKFQAEIENM EAHNGTPLTN YYQLSLDVLA LCLFNGNYST AEVVNHFTPE NKNYYFGSQF SVDTGAMAVL ALTCVKKSLI NGQIKADEGS LKNISIYTKS LVEKILSEKK ENGLIGNTFS TGEAMQALFV SSDYYNENDW NCQQTLNTVL TEISQGAFSN PNAAAQVLPA LMGKTFLDIN KDSSCVSASG NFNISADEPI TVTPPDSQSY ISVNYSVRIN ETYFTNVTVL NGSVFLSVME KAQKMNDTIF GFTMEERSWG PYITCIQGLC ANNNDRTYWE LLSGGEPLSQ GAGSYVVRNG ENLEVRWSKY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.