Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TRAIL R3/TNFRSF10C Fc Chimera Protein
Código de producto. 18156200
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación unitSize
18156200 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 100 microgramos
18107530 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18156200 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 630TR100
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human TRAIL R3/TNFRSF10C Fc Chimera Protein is derived from NS0. The Recombinant Human TRAIL R3/TNFRSF10C Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 8794
Peso molecular 48 kDa (monomer)
Nombre TRAILR3/TNFRSF10C
Cantidad 100 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human TRAIL R3/TNFRSF10C protein, (N-terminus) TRAIL R3 (Ala26-Ala221) Accession &Num; Q05D71 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) 6-His tag (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.