missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TRADD Protein

Código de producto. 16099550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16099550 200 μg 200 microgramos
16079550 10 μg 10 microgramos
16019560 50 μg 50 microgramos
16069550 100 μg 100 microgramos
16009560 500 μg 500 microgramos
16089550 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16099550

Marca: enQuireBio™ QP7583ec200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TRADD, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001310481.1
ID de gen (Entrez) 8717
Nombre TRADD Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TRADD
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAAGQNGHEE WVGSAYLFVE SSLDKVVLSD AYAHPQQKVA VYRALQAALA ESGGSPDVLQ MLKIHRSDPQ LIVQLRFCGR QPCGRFLRAY REGALRAALQ RSLAAALAQH SVPLQLELRA GAERLDALLA DEERCLSCIL AQQPDRLRDE ELAELEDALR NLKCGSGARG GDGEVASAPL QPPVPSLSEV KPPPPPPPAQ TFLFQGQPVV NRPLSLKDQQ TFARSVGLKW RKVGRSLQRG CRALRDPALD SLAYEYEREG LYEQAFQLLR RFVQAEGRRA TLQRLVEALE ENELTSLAED LLGLTDPNGG LA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.