Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRADD Protein
Código de producto. 16069550
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16069550
Marca: enQuireBio™ QP7583ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TRADD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001310481.1
ID de gen (Entrez) 8717
Nombre TRADD Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TRADD
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAAGQNGHEE WVGSAYLFVE SSLDKVVLSD AYAHPQQKVA VYRALQAALA ESGGSPDVLQ MLKIHRSDPQ LIVQLRFCGR QPCGRFLRAY REGALRAALQ RSLAAALAQH SVPLQLELRA GAERLDALLA DEERCLSCIL AQQPDRLRDE ELAELEDALR NLKCGSGARG GDGEVASAPL QPPVPSLSEV KPPPPPPPAQ TFLFQGQPVV NRPLSLKDQQ TFARSVGLKW RKVGRSLQRG CRALRDPALD SLAYEYEREG LYEQAFQLLR RFVQAEGRRA TLQRLVEALE ENELTSLAED LLGLTDPNGG LA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.