Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPI1 Protein
Código de producto. 15984719
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
15984719 5 μg 5 microgramos
15974719 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 15984719
Marca: enQuireBio™ QP137935ug
A cDNA sequence encoding the TPI1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 7167
Nombre TPI1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen TPI1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAPSRKFFVG GNWKMNGRKQ SLGELIGTLN AAKVPADTEV VCAPPTAYID FARQKLDPKI AVAAQNCYKV TNGAFTGEIS PGMIKDCGAT WVVLGHSERR HVFGESDELI GQKVAHALAE GLGVIACIGE KLDEREAGIT EKVVFEQTKV IADNVKDWSK VVLAYEPVWA IGTGKTATPQ QAQEVHEKLR GWLKSNVSDA VAQSTRIIYG GSVTGATCKE LASQPDVDGF LVGGASLKPE FVDIINAKQ
Tampón The TPI1 protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.