Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TOMM20 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | TOMM20 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDRKRRSD PNFKNRLRER RKKQKLAKER AGLSKLPDLK DAEAVQKFFL EEIQLGEELL AQGEYEKGVD HLTNAIAVCG QPQQLLQVLQ QTLPPPVFQM LLTKLPTISQ RIVSAQSLAE DDVE |
| Tampón | The TOMM20 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 20% glycerol and 2mM DTT. |
| Mostrar más |