Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TOLLIP Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | TOLLIP Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATTVSTQRG PVYIGELPQD FLRITPTQQQ RQVQLDAQAA QQLQYGGAVG TVGRLNITVV QAKLAKNYGM TRMDPYCRLR LGYAVYETPT AHNGAKNPRW NKVIHCTVPP GVDSFYLEIF DERAFSMDDR IAWTHITIPE SLRQGKVEDK WYSLSGRQGD DKEGMINLVM SYALLPAAMV MPPQPVVLMP TVYQQGVGYV PITGMPAVCS PGMVPVALPP AAVNAQPRCS EEDLKAIQDM FPNMDQEVIR SVLEAQRGNK DAAINSLLQM GEEP |
| Tampón | TOLLIP protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol, 0.2M NaCl and 2mM DTT. |
| Mostrar más |