Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNNI1 Protein
Código de producto. 15904669
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15904669 5 μg 5 microgramos
15994659 20 μg 20 microgramos
15984659 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15904669
Marca: enQuireBio™ QP137755ug
A cDNA sequence encoding the TNNI1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre TNNI1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPEVERKPKI TASRKLLLKS LMLAKAKECW EQEHEEREAE KVRYLAERIP TLQTRGLSLS ALQDLCRELH AKVEVVDEER YDIEAKCLHN TREIKDLKLK VMDLRGKFKR PPLRRVRVSA DAMLRALLGS KHKVSMDLRA NLKSVKKEDT EKERPVEVGD WRKNVEAMSG MEGRKKMFDA AKSPTSQ
Tampón TNNI1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.