Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNIP1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | TNIP1 Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSNVTASPTA PACPSDKPAP VQKPPSSGTS SEFEVVTPEE QNSPESSSHA NAMALGPLPR EDGNLMLHLQ RLETTLSVCA EEPDHGQLFT HLGRMALEFN RLASKVHKNE QRTSILQTLC EQLRKENEAL KAKLDKGLEQ RDQAAERLRE ENLELKKLLM SNGNKEGASG RPGSPKMEGT GKKAVAGQQQ ASVTAGKVPE VVALGAAEKK VKMLEQQRSE LLEVNKQWDQ HFRSMKQQYE QKITELRQKL ADLQKQVTDL EAEREQKQRD FDRKLLLAKS KIEMEETDKE QLTAEAKELR QKVKYLQDQL SPLTRQREYQ EKEIQRLNKA LEEALSIQTP PSSPPTAFGS PEGAGALLRK QELVTQNELL KQQVKIFEED FQRERSDRER MNEEKEELKK QVEKLQAQVT LSNAQLKAFK DEEKAREALR QQKRKAKA |
| Tampón | The TNIP1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 20% glycerol, 5mM DTT and 200mM NaCl. |
| Mostrar más |