Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF10 / TRAIL / APO-2L Protein
Código de producto. 15915769
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15915769 10 μg 10 microgramos
15945769 50 μg 50 microgramos
15905769 100 μg 100 microgramos
15935769 500 μg 500 microgramos
15925769 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15915769 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP524410ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_001177871.1
ID de gen (Entrez) 8743
Nombre TNFSF10 / TRAIL / APO-2L Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen TNFSF10
Actividad biológica Human TNFSF10 / TRAIL / APO-2L induces RPMI-8226 cell proliferation (typical ED50 is ? 15 ng/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MRERGPQRVA AHITGTRGRS NTLSSPNSKN EKALGRKINS WESSRSGHSF LSNLHLRNGE LVIHEKGFYY IYSQTYFRFQ EEIKENTKND KQMVQYIYKY TSYPDPILLM KSARNSCWSK DAEYGLYSIY QGGIFELKEN DRIFVSVTNE HLIDMDHEAS FFGAFLVG
Tampón 10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.