Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF14 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| ID de gen (Entrez) | 8740 |
| Nombre | TNFRSF14 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Símbolo de gen | TNFSF14 |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |