Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A Protein
Código de producto. 16045321
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16045321 100 μg 100 microgramos
16055321 10 μg 10 microgramos
16095321 50 μg 50 microgramos
16075321 200 μg 200 microgramos
16085321 500 μg 500 microgramos
16065321 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16045321
Marca: enQuireBio™ QP8566ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001056.1
ID de gen (Entrez) 7132
Nombre TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TNFRSF1A
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia VPHLGDREKR DSVCPQGKYI HPQNNSICCT KCHKGTYLYN DCPGPGQDTD CRECESGSFT ASENHLRHCL SCSKCRKEMG QVEISSCTVD RDTVCGCRKN QYRHYWSENL FQCFNCSLCL NGTVHLSCQE KQNTVCTCHA GFFLRENECV SCSNCKKSLE CTKLCLPQIE NVKGTEDSGT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.