Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFAIP8 Protein
Código de producto. 16026221
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16026221 100 μg 100 microgramos
16036221 10 μg 10 microgramos
16076221 50 μg 50 microgramos
16056221 200 μg 200 microgramos
16066221 500 μg 500 microgramos
16046221 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16026221
Marca: enQuireBio™ QP8735ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNFAIP8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001071122.1
ID de gen (Entrez) 25816
Nombre TNFAIP8 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TNFAIP8
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia HSEAEESKEV ATDVFNSKNL AVQAQKKILG KMVSKSIATT LIDDTSSEVL DELYRVTREY TQNKKEAEKI IKNLIKTVIK LAILYRNNQF NQDELALMEK FKKKVHQLAM TVVSFHQVDY TFDRNVLSRL LNECREMLHQ IIQRHLTAKS HGRVNNVFDH FSDCEFLAAL YNPFGNFKPH LQKLCDGINK MLDEENI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.