Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNF receptor-associated factor 6 Protein
Código de producto. 16076190
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16076190 100 μg 100 microgramos
16086190 10 μg 10 microgramos
16026200 50 μg 50 microgramos
16006200 200 μg 200 microgramos
16016200 500 μg 500 microgramos
16096190 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16076190 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6838ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNF receptor-associated factor 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004611.1
ID de gen (Entrez) 7189
Nombre TNF receptor-associated factor 6 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TRAF6
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSLLNCENSC GSSQSESDCC VAMASSCSAV TKDDSVGGTA STGNLSSSFM EEIQGYDVEF DPPLESKYEC PICLMALREA VQTPCGHRFC KACIIKSIRD AGHKCPVDNE ILLENQLFPD NFAKREILSL MVKCPNEGCL HKMELRHLED HQAHCEFALM DCPQCQRPFQ KFHINIHILK DCPRRQVSCD NCAASMAFED KEIHDQNCPL ANVICEYCNT ILIREQMPNH YDLDCPTAPI PCTFSTFGCH EKMQRNHLAR HLQENTQSHM RMLAQAVHSL SVIPDSGYIS EVRNFQETIH QLEGRLVRQD HQIRELTAKM ETQSMYVSEL KRTIRTLEDK VAEIEAQQCN GIYIWKIGNF GMHLKCQEEE KPVVIHSPGF YTGKPGYKLC MRLHLQLPTA QRCANYISLF VHTMQGEYDS HLPWPFQGTI RLTILDQSEA PVRQNHEEIM DAKPELLAFQ RPTIPRNPKG FGYVTFMHLE ALRQRTFIKD DTLLVRCEVS TRFDMGSLRR EGFQPRSTDA GV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.