missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TMEM119 Fc Chimera Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q4V9L6.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| ID de gen (Entrez) | 338773 |
| Peso molecular | 34 kDa |
| Nombre | OBIF, Osteoblast Induction Factor, TMEM119 |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human TMEM119 protein, (N-terminus) Human TMEM119 (Arg26-Met96) Accession # Q4V9L6.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie | Human |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?