Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Titin Protein
Código de producto. p-7155449
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16036671 10 μg 10 microgramos
16076671 50 μg 50 microgramos
16026671 100 μg 100 microgramos
16056671 200 μg 200 microgramos
16066671 500 μg 500 microgramos
16046671 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16036671 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8823ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Titin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001243779.1
ID de gen (Entrez) 7273
Nombre Titin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TTN
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia VGSSICSARV TLREPPSFIK KIESTSSLRG GTAAFQATLK GSLPITVTWL KDSDEITEDD NIRMTFENNV ASLYLSGIEV KHDGKYVCQA KNDAGIQRCS ALLSVKEPAT ITEEAVSIDV TQGDPATLQV KFSGTKEITA KWFKDGQELT LGSKYKISVT DTVSILKIIS TEKKDSGEYT FEVQNDVGRS SCKARINVLD LIIPPSF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.