Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIPIN Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | TIPIN Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLEPQEN GVIDLPDYEH VEDETFPPFP PPASPERQDG EGTEPDEESG NGAPVPVPPK RTVKRNIPKL DAQRLISERG LPALRHVFDK AKFKGKGHEA EDLKMLIRHM EHWAHRLFPK LQFEDFIDRV EYLGSKKEVQ TCLKRIRLDL PILHEDFVSN NDEVAENNEH DVTSTELDPF LTNLSESEMF ASELSRSLTE EQQQRIERNK QLALERRQAK LLSNSQTLGN DMLMNTPRAH TVEEVNTDED QKEESNGLNE DILDNPCNDA IANTLNEEET LLDQSFKNVQ QQLDATSRNI TEAR |
| Tampón | The TIPIN solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Mostrar más |