Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMP2 / TIMP-2 Protein
Código de producto. 16085341
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16085341 100 μg 100 microgramos
16095341 10 μg 10 microgramos
16035351 50 μg 50 microgramos
16015351 200 μg 200 microgramos
16025351 500 μg 500 microgramos
16005351 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16085341
Marca: enQuireBio™ QP8571ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIMP2 / TIMP-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003246.1
ID de gen (Entrez) 7077
Nombre TIMP2 / TIMP-2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TIMP2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SPVHPQQAFC NADVVIRAKA VSEKEVDSGN DIYGNPIKRI QYEIKQIKMF KGPEKDIEFI YTAPSSAVCG VSLDVGGKKE YLIAGKAEGD GKMHITLCDF IVPWDTLSTT QKKSLNHRYQ MGCECKITRC PMIPCYISSP DECLWMDWVT EKNINGHQAK FFACIKRSDG SCAWYRGAAP PKQEFLDIED P
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.