missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMP2 / TIMP-2 Protein
A DNA sequence encoding the Human TIMP2 / TIMP-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003246.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7077 |
Nombre | TIMP2 / TIMP-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15972948
|
enQuireBio™
QP10162-ec-2ug |
2 μg | N/A | ||||||
15952948
|
enQuireBio™
QP10162-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15942948
|
enQuireBio™
QP10162-ec-100ug |
100 μg | N/A | ||||||
15962948
|
enQuireBio™
QP10162-ec-250ug |
250 μg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_003246.1 | |
TIMP2 / TIMP-2 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CSCSPVHPQQ AFCNADVVIR AKAVSEKEVD SGNDIYGNPI KRIQYEIKQI KMFKGPEKDI EFIYTAPSSA VCGVSLDVGG KKEYLIAGKA EGDGKMHITL CDFIVPWDTL STTQKKSLNH RYQMGCECKI TRCPMIPCYI SSPDECLWMD WVTEKNINGH QAKFFACIKR SDGSCAWYRG AAPPKQEFLD IEDP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
7077 | |
Research Use Only | |
TIMP2 | |
The biologically active as determined by its ability to inhibit human MMP-2 cleavage of a fluorogenic peptide substrate Mca-PLGL-Dpa-AR- NH2. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, with 3 % trehalose, lyophilized |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human TIMP2 / TIMP-2 Protein