missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TIMP2 / TIMP-2 Protein

Código de producto. 15942948
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15942948 100 μg 100 microgramos
15972948 2 μg 2 microgramos
15952948 10 μg 10 microgramos
15962948 250 μg 250 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15942948

Marca: enQuireBio™ QP10162ec100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human TIMP2 / TIMP-2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_003246.1
ID de gen (Entrez) 7077
Nombre TIMP2 / TIMP-2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen TIMP2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biologically active as determined by its ability to inhibit human MMP-2 cleavage of a fluorogenic peptide substrate Mca-PLGL-Dpa-AR- NH2.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia CSCSPVHPQQ AFCNADVVIR AKAVSEKEVD SGNDIYGNPI KRIQYEIKQI KMFKGPEKDI EFIYTAPSSA VCGVSLDVGG KKEYLIAGKA EGDGKMHITL CDFIVPWDTL STTQKKSLNH RYQMGCECKI TRCPMIPCYI SSPDECLWMD WVTEKNINGH QAKFFACIKR SDGSCAWYRG AAPPKQEFLD IEDP
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, with 3 % trehalose, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.