Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMP-3 Protein
Código de producto. 16096161
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16096161 10 μg 10 microgramos
16036171 50 μg 50 microgramos
16086161 100 μg 100 microgramos
16016171 200 μg 200 microgramos
16026171 500 μg 500 microgramos
16006171 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16096161 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8728ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIMP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000353.1
ID de gen (Entrez) 7078
Nombre TIMP-3 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TIMP3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia HPQDAFCNSD IVIRAKVVGK KLVKEGPFGT LVYTIKQMKM YRGFTKMPHV QYIHTEASES LCGLKLEVNK YQYLLTGRVY DGKMYTGLCN FVERWDQLTL SQRKGLNYRY HLGCNCKIKS CYYLPCFVTS KNECLWTDML SNFGYPGYQS KHYACIRQKG GYCSWYRGWA PPDKSIINA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.