Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMM21 Protein
Código de producto. p-7154784
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16032701 10 μg 10 microgramos
16072701 50 μg 50 microgramos
16022701 100 μg 100 microgramos
16052701 200 μg 200 microgramos
16062701 500 μg 500 microgramos
16042701 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16032701
Marca: enQuireBio™ QP8108ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIMM21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Número de acceso NP_054896.2
ID de gen (Entrez) 29090
Nombre TIMM21 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TIMM21
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MICTFLRAVQ YTEKLHRSSA KRLLLPYIVL NKACLKTEPS LRCGLQYQKK TLRPRCILGV TQKTIWTQGP SPRKAKEDGS KQVSVHRSQR GGTAVPTSQK VKEAGRDFTY LIVVLFGISI TGGLFYTIFK ELFSSSSPSK IYGRALEKCR SHPEVIGVFG ESVKGYGEVT RRGRRQHVRF TEYVKDGLKH TCVKFYIEGS EPGKQGTVYA QVKENPGSGE YDFRYIFVEI ESYPRRTIII EDNRSQDD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.